Merck
SY3428347171
Synthonix Corporation
cis-4-(Boc-amino)-1-methylcyclohexanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.32
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-methylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(14)13-9-5-7-12(4,15)8-6-9/h9,15H,5-8H2,1-4H3,(H,13,14)/t9-,12+
Klucz InChI
DZKXFTPOGGFHOX-WVSHTKLVSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://synthonix.com/11756.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11756.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)