Merck
SY3390512850
Synthonix Corporation
3-Amino-4-bromopyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.01
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
Klucz InChI
LKQGBXRGSPSTES-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/8893.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8893.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)