Merck
SY3390162408
Synthonix Corporation
3-Ethynyl-3-methyloxetane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethynyl-3-methyloxetane
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-3-6(2)4-7-5-6/h1H,4-5H2,2H3
Klucz InChI
MFMBEVUFBLJCBC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/8355.html
Piktogramy
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8355.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)