Merck
SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.64
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
Klucz InChI
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7018.html
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/7018.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)