Merck
SY3390161968
Synthonix Corporation
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
OZAQPNNARZFABP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/7746.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7746.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)