Merck
SY3390161922
Synthonix Corporation
Imidazole-2-amidine acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1H-imidazole-2-carboximidamide acetate
Inchi Code
1S/C4H6N4.C2H4O2/c5-3(6)4-7-1-2-8-4;1-2(3)4/h1-2H,(H3,5,6)(H,7,8);1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
GHAMYQQBAIOVSC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7758.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7758.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)