Merck
SY3390161776
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4-methoxypyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.46
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
Klucz InChI
ZPPORMCRNCNFGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8154.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/8154.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)