Kluczowe dokumenty
SY3371478842
Synthonix Corporation
(R)-Pyrrolidine-3-carboxamide Hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3R)-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c6-5(8)4-1-2-7-3-4;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);1H/t4-;/m1./s1
Klucz InChI
GCPFRHSIYOIWDY-PGMHMLKASA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0296.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)