Merck
SY3371478816
Synthonix Corporation
4-Pyridazineacetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.13
Numer MDL:
Iupac Name
4-pyridazinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-3-1-6-2-4-8-9-5-6/h2,4-5H,1H2
Klucz InChI
TVQXLINRIUVLHP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0143.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0143.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)