Merck
SY3371478331
Synthonix Corporation
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-3H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
XDHFUUVUHNOJEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0598.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0598.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)