Merck
SY3371478299
Synthonix Corporation
Methyl 3-azetidineacetate trifluoroacetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 3-azetidinylacetate trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11NO2.C2HF3O2/c1-9-6(8)2-5-3-7-4-5;3-2(4,5)1(6)7/h5,7H,2-4H2,1H3;(H,6,7)
Klucz InChI
IIHOAEAWZALALH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/0406.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0406.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)