Merck
SY3371478210
Synthonix Corporation
Isoquinolin-6-ylboronic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.44
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-isoquinolinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BNO2.ClH/c12-10(13)9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6,12-13H;1H
Klucz InChI
MKNBRFWRIQVMGU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5314.html
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5314.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)