Merck
SY3371477921
Synthonix Corporation
2-Fluoro-4-iodopyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.99
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3FIN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
Klucz InChI
ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2382.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2382.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)