Merck
SY3371477823
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 6-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-6-3-4-8(11)13-9(6)12-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
SIACTKRUXDDOQI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5631.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5631.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)