Merck
SY3371477494
Synthonix Corporation
3,5-Difluoro-2-tributylstannylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.13
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C5H2F2N.3C4H9.Sn/c6-4-1-5(7)3-8-2-4;3*1-3-4-2;/h1-2H;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
CFYNUOUCHUGXFE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
90-95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/3447.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3447.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)