Merck
SY3371477376
Synthonix Corporation
1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-yl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-4-7(6(2)10)9(3)8-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
GQDPHXPGTIMNQR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1042.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1042.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)