Merck
SY3371477251
Synthonix Corporation
4-Chloroquinazoline-6-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.6
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3/c10-9-7-3-6(4-11)1-2-8(7)12-5-13-9/h1-3,5H
Klucz InChI
PQJUTOVJNYMGFX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5684.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5684.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)