Merck
SY3371477141
Synthonix Corporation
Copper(I) 3-methylsalicylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.69
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
copper(1+) 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3234.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3234.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)