Merck
SY3371477066
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-formylphenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.39
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BClO3/c9-6-2-1-5(4-10)7(3-6)8(11)12/h1-4,11-12H
Klucz InChI
LVNPJTSTUBPCMK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2204.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2204.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)