Merck
SY3371477013
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxypyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-2-pyrazinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-4(6)7-2-3-8-5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
PUMFABSDZOUISK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1053.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1053.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)