Merck
SY3371476616
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.45
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9/h1,3H
Klucz InChI
AAGYWTCZOUXEDH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5196.html
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5196.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)