Merck
SY3371476532
Synthonix Corporation
3-Cyanoazetidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.61
Numer MDL:
Iupac Name
3-cyanoazetidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H5ClN2O2S/c5-10(8,9)7-2-4(1-6)3-7/h4H,2-3H2
Klucz InChI
MHBMAFUVWZCQBB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7013.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7013.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)