Merck
SY3371476449
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-iodopyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.88
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-5-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
Klucz InChI
OHTQHZVNZWWYFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3582.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3582.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)