Merck
SY3371475770
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromonicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.02
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-5-bromonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(6(10)11)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
IEPDTLRHISNBLB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4501.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4501.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)