Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116107
4610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 10 mL
concentration
50 μg/mL each component in acetonitrile
application(s)
environmental
General description
The aldehyde calibration standard consists of nine 2,4-dinitrophenylhydrazones (2,4-DNPH) diluted in acetonitrile. Actual concentrations for each component are certified for each lot. The standard stock solution is shipped in a pierceable-septum crimped cap vial, and is stable for at least 4 months when stored at a 4 °C dark environment.
Note: All components are 50 μg/mL with the exception of acrolein (10 μg/mL).
Note: All components are 50 μg/mL with the exception of acrolein (10 μg/mL).
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 50 μg/mL each component in acetonitrile, pkg of 10 mL | description pkg of 100 mL | description - | description - |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| concentration 50 μg/mL each component in acetonitrile | concentration - | concentration - | concentration - |
| packaging pkg of 10 mL | packaging pkg of 100 mL | packaging - | packaging - |
Analit
Opis
- Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
- Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
- Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
- Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
- Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?