Merck
PHL89657
Epiprogoitrin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxy 3-butenylglucosinolate potassium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18KNO10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)C=C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI key
CHUCQSSIHCDAIE-ZQVFBYEASA-M
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)