Przejdź do
PHL89628
Demethoxycurcumin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(E,E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
InChI key
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90593D76961173100
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Demethoxycurcumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)