PHL86245
Pellitorine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(2E,4E)-N-(2-Methylpropyl)-2,4-decadienamide, (2E,4E)-N-Isobutyl-2,4-decadienamide, 2E,4E-Decadienoic acid N-isobutylamide, trans-Pellitorin, trans-Pellitorine
About This Item
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C14H25NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b9-8+,11-10+
Klucz InChI
MAGQQZHFHJDIRE-BNFZFUHLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta