Przejdź do
PHL83240
3-O-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
9,11-Dehydro β-boswellic acid acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H48O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.72
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O([C@H]1[C@]([C@H]2[C@](CC1)(C3=CC=C4[C@H]5[C@@](CC[C@]4([C@@]3(CC2)C)C)(CC[C@H]([C@@H]5C)C)C)C)(C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C32H48O4/c1-19-11-14-28(4)17-18-30(6)22(26(28)20(19)2)9-10-23-29(5)15-13-25(36-21(3)33)32(8,27(34)35)24(29)12-16-31(23,30)7/h9-10,19-20,24-26H,11-18H2,1-8H3,(H,34,35)/t19-,20+,24-,25-,26+,28-,29-,30-,31-,32-/m1/s1
InChI key
OEMFBCQMOLVLCR-YYLQXJDASA-N
General description
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89152PHL89153PHL89454
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)