Przejdź do
PHL80458
Genipin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Methyl (1S,2R,6S)-2-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
InChI key
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Genipin stimulates insulin secretion in UCP2-dependent manner (Uncoupling protein 2).
Genipin stimulates insulin secretion in UCP2-dependent manner (Uncoupling protein 2). Genipin is a protein, collagen, gelatin, and chitosan cross-linker.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH908230A5FLUH9AD3CCBDG4796
Genipin phyproof® Reference Substance
PHL80458
Genipin
description
phyproof® Reference Substance
description
-
description
-
description
≥98% (HPLC), powder
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genipin
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)