Przejdź do
ERMBF441D
DBN-09004-6 Ziarno soi GMO Standard
nominal 1% GMO, ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
storage temp.
2-8°C
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMBF441AERMBF441BERMBF441C
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c