Przejdź do
A437
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger
pore size 2 μm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115700
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PEEK
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-437
diam.
23 mm
pore size
2 μm
compatibility
configured for 1/8 in. O.D. tubing
Features and Benefits
Small enough to fit narrow neck bottles.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56706Z126306S2GPT01RE
description
pore size 2 μm
description
pore size 10 μm
description
capacity 240 mL
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea
material
PEEK
material
-
material
-
material
polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
pore size
2 μm
pore size
10 μm
pore size
-
pore size
0.22 μm pore size
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
-
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-437
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-427
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
diam.
23 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
12.5 cm
compatibility
configured for 1/8 in. O.D. tubing
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)