Przejdź do
56706
Filter Cup for UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™ solvent filter
pore size 10 μm
Synonim(y):
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-427
pore size
10 μm
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCGPS05RESCGPS01RES2GPT10RE
description
pore size 10 μm
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-427
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pore size
10 μm
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)