Przejdź do
98707
Erytrozyna B
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Erythrosin extra bluish, 2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H6I4Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
879.86
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1443945
Colour Index Number:
45430
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
cosmetics
food and beverages
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E88868761345690
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified by the BSC
description
analytical standard
description
suitable for microscopy
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
product line
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
359.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
182 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)