Przejdź do
E8886
Erythrosin extra bluish
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H6I4Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
879.86
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
240-474-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1443945
Colour Index Number:
45430
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Erythrosin extra bluish, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
pH
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
solubility
water: 1 mg/mL, clear
density
0.625-0.731 g/cm3 at 30.1 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
General description
Erythrosin extra bluish is soluble in ethanol and water. It is a brown powder, with a pH range of 2.5 to 4. It is used in color filters, light emitting diodes, cosmetics and hair dyes. It has been used in many biological applications such as, detecting gene expression, treating age related macular degeneration, diabetes and obesity.
Application
Certified for use in the Jackson stain for plant anatomy; counterstain for alum hematoxylin; Kreyberg′s method for keratin and mucus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8761345690198269
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
composition
-
composition
Dye content, ≥85%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrosin extra bluish
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)