Przejdź do zawartości
96141
4-Amino-3-nitrophenol
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-nitroaniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2210196
MDL number:
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
InChI key
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-3-nitrophenol
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)