Przejdź do
94708
1,5-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
Synonim(y):
1,5-Naphthalenediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2044951
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0 % (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
InChI key
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D115606
description
analytical standard
description
97%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥98.0 % (HPLC)
assay
97%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Dihydroxynaphthalene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)