Merck
93845
Dodin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-Dodecyl-guanidiniumacetat
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H33N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.44
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
6546960
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)=O.CCCCCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C13H29N3.C2H4O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15;1-2(3)4/h2-12H2,1H3,(H4,14,15,16);1H3,(H,3,4)
InChI key
YIKWKLYQRFRGPM-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodin
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2439-10-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)