Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.66
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
8441373
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?