Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.63
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
25140904
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0 % (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)OCC(O)CO
InChI key
MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description AldrichCPR | description AldrichCPR |
| application(s) cosmetics | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade - |
| assay ≥98.0 % (GC) | assay - | assay - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?