Merck
91011
N-Phenyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Synonim(y):
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
908935
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
68-72 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI key
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenyl-p-phenylenediamine
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)