Przejdź do
90558
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N,N-diethylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.25
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
879361
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
InChI key
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
282.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
139 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
93-05-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)