Przejdź do
854977
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
material
beveled finish clear glass vial, flat bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
volume
20 mL
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)