Przejdź do
854964
Vials, crimp top, 1.5 mL, large opening (6 mm), 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass vial
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
volume
1.5 mL
fitting
thread for 11 mm
application(s)
general analytical
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
854981SU860035SU860055
description
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 1.5 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
description
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
description
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
volume
1.5 mL
volume
1.5 mL
volume
1.5 mL
volume
1.5 mL
feature
closure type crimp top vial
feature
large opening, (6 mm), closure type crimp top vial
feature
Large opening (6.0 mm)
feature
closure type crimp top vial
material
clear glass vial
material
amber glass vial
material
clear glass (with marking spot)
material
clear glass vial
O.D. × H × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
-
O.D. × H × I.D.
-
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
PFAS testing
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)