Merck
821450
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Butyl-600M
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opis
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
linia produktu
TOYOPEARL®
Właściwości
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21450
Parametry
≤50% max. pressure (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
65 μm
wielkość porów
750 Å
zakres pH
1-13
pojemność
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Toyopearl Butyl-600 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Its pore size is between that of Toyopearl Butyl-650 and Toyopearl SuperButyl-550 media. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is typically used as an intermediate purification or polishing step.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta