Merck
808809
TSKgel® HPLC Guard Holder for 5 and 8 mm ID Glass Columns
pkg of 1 ea
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® Guard Holder for 5 and 8 mm ID Glass Columns, pkg of 1 ea
material
stainless steel
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 08809
technique(s)
LPLC: suitable
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)