Przejdź do
807162
TSKgel® CM-3SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
Synonim(y):
TSKgel® CM-SW Columns
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9080,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
7.5 cm × 7.5 mm
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
carboxymethyl phase
Pore size:
250 Å
Matrix:
silica particle platform
9080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® CM-3SW Kolumna HPLC, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
product line
TSKgel®
feature
counter ion Na+
manufacturer/tradename
Tosoh CM-3SW, 07162
parameter
≤1 M salt concentration, 0-100% organic solvent, 1.2 mL/min flow rate, 10-45 °C temperature, 20 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
carboxymethyl phase
particle size
10 μm
pore size
250 Å
operating pH
2.0-7.5
separation technique
cation exchange
General description
TSKgel CM-3SW columns are packed with 5 micron, high efficiency, spherical silica beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have a larger pore size than the TSKgel CM-2SW columns.
Physical form
Wysyłany w metanolu.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
807167808541807165
particle size
10 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
cation exchange
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix active group
carboxymethyl phase
matrix active group
carboxymethyl phase
matrix active group
diol phase
matrix active group
sulfonic acid phase
pore size
250 Å
pore size
125 Å
pore size
250 Å
pore size
125 Å
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)