Quality Segment
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.16 mmHg ( 25 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
autoignition temp.
860 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n
bp
218 °C (lit.)
mp
−14.3 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dimethylaniline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
95-68-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?