Przejdź do
77988
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
Synonim(y):
Lithium acetoacetate-13C4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4H6O3 · xLi+
Masa cząsteczkowa:
106.06 (free acid basis)
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352106
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8916270388505346
description
analytical standard
description
analytical standard
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)