Przejdź do zawartości
77655
4-Chlororesorcinol
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI key
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlororesorcinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)